製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 22817
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
tryptophan phase
粒径
75 μm
使用pH
3-13
キャパシティ
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
分離法
mixed mode
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl MX-Trp-650M is a high capacity mixed-mode resin used for the purification of monoclonal antibodies and other proteins. The multimodal resin maintains dynamic binding capacity (DBC) at elevated feedstock or buffer conductivities. Along with fast binding and elution kinetics, Toyopearl MX-Trp-650M minimizes the amount of WFI needed for either feedstock dilution, or column elution, leading to lower in-process pool volumes and higher throughput.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
822817:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)