Merck
82016-U
Hamilton® PRP-1 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Hamilton PRP-1 HPLCカラム, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L21
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
polymer
粒径
7 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリマー系逆相カラムであるHamilton PRP-1は、高pH(pH 8~13)での操作またはシリカ系カラムで良好なクロマトグラフィーが得られない分析物に適切です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)