Merck
82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton 水素型HPLC ガードカートリッジ, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel hardware
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 mm × 4.6 mm
マトリックス
Hydrogen Form
polymeric
粒径
12 μm
使用pH
1-14
分離法
ion exclusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)