安全性情報
820032
TOYOPEARL® アフィニティーメディア
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
詳細
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 20032
パラメーター
≤3 bar pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfated glycosaminoglycan
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
5-10
キャパシティ
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Heparin HC-650 resin is a new high capacity affinity resin with an Antithrombin III (AT III) dynamic binding capacity of approximately 4 mg/mL. Due to its polyanionic nature heparin interacts with a wide range of biomolecules including plasma components, lipoprotein lipase, collagenase, and DNA polymerase
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
820032:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)