Merck
818761
TSKgel® DEAE-SW (5 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 25 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion H2PO4-
メーカー/製品名
Tosoh 18761
パラメーター
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
130 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel DEAE-2SWカラムは、弱いアニオン交換体を用いて表面改質された5μmの多孔質球形シリカビーズが充填されています。ヌクレオチド、ヌクレオシド、ペプチド、低分子タンパク質およびその他の生物活性分子の分離と分析に使用されます。試料が限られた用途向けに、内径2 mmのカラムが用意されています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)