Merck
818675
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム
phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
別名:
Super SW3000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18675
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 4.6 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SuperSW3000は超高効率の 4μm粒子を特徴とし、5μmのTSKgel G3000SWxlカラムより高い効率が得られます。250Åの微細孔サイズにより、球状タンパク質に対して最大500,000 Daの分別範囲が得られます。 カラムの内径が4.6 mmと小さいので緩衝液の消費量が少なく、試料が限られている用途に最適です。4μmカラムの高効率を十分活用するため、およびTSK-GEL SuperSWカラムの直径が4.6 mm以下であるため、HPLCシステムのデッドボリュームを最小限に抑えることが重要です。
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.