Merck
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18762
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSK-GELガードカラムは自立型で、独立したホルダーは不要です。
内径4.6 mmのTSK-GEL SuperSW2000およびSuperSW3000カラム用ガードカラム
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
8187624061833397572