Merck
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
物理的形状
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)