product name
OPTI-GUARD® 1 mmガードカラム, phase C8 (octyl), pk of 5 ea
包装
pk of 5 ea
メーカー/製品名
Opti-Guard®
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
40 μm
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OPTI-GUARD®は、使いやすく負荷が低いプレカラム保護の基準を設定します。この特許取得済みのフローティングステムは、分析カラム(4.6 mm、内径3.0 mm)と細径カラム(2.1 mm、1.0 mm)に使用するよう設計され、どのメーカーのチューブ止まり深さにも自動的に適合して常にゼロデッドボリューム接続が可能です。OPTI-GUARD®1 mmは、設置するのに特別な接続金具や工具を必要としません。
法的情報
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)