安全性情報
816215
TSKgel® QC-PAK GFC 200 (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 7.8 mm, diol phase
別名:
GFC 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
product name
TSKgel® QC-PAK GFC 200 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
PEEK
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16215
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 7.8 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel G2000SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5μm particles and 125Ã… pores, TSKgel G2000SWXL is an excellent choice for protein and large peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 150,000 Da.
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)