Key Documents
816140
TSKgel® G7000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
別名:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® G7000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 16140
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
9 μm
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel G7000Hxl columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are applied to the non-aqueous separation of very large polymers with molecular weights up to 400,000,000 Da. As the number of solvents that can be exchanged directly with the shipping solvent (THF) is limited, use TSKgel Hhr-type columns when a broader range of solvents is needed.
適合性
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
物理的形状
Shipped in THF.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)