安全性情報
814785
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 14785
パラメーター
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
100 μm
使用pH
1-13
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl Phenyl-650 resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Phenyl-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814785:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)