Merck
736775
Sigma-Aldrich
4-メチル-1H-イミダゾール-2-カルボキシアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
140-145 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736775-250MG:
736775-VAR:
736775-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)