Merck
1.14552
Supelco
Chromate Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chromate Cell Test, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
chromate
測定範囲
0.05-2.00 mg/L (Cr)
0.11-4.46 mg/L (CrO4)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Diphenylcarbazide)
保管温度
15-25°C
詳細
(chromium VI and total chromium) Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l Cr 0.11 - 4.46 mg/l CrO₄ Spectroquant®
The method is analogous to APHA 3500-Cr B and DIN 38405-52.
This Spectroquant® Chromate Cell Test allows the accurate quantification of the chromium(VI) and total chromium concentration in aqueous samples.
Method applied: In weakly phosphoric solution chromium(VI) ions react with diphenylcarbazide to form chromium(III) and diphenylcarbazone which form a red-violet complex that is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
アプリケーション
  • Environmental Monitoring: Chromate cell tests are widely used in environmental monitoring to detect and quantify chromium(VI) ions in water and soil samples. These tests are crucial for assessing the contamination levels of industrial discharge and ensuring compliance with environmental regulations. Recent studies have developed advanced methods for simultaneous extraction and quantification of chromate and phosphate ions using nano mixed (Al-Fe-Zr) oxide adsorbents, enhancing the sensitivity and accuracy of environmental analyses (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
COD Cell Test photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Supelco
1.14541
COD Cell Test
プロトコル
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles