Merck
808043
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSKgel®逆相 HPLC カラム (ポリマーベース), phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Phenyl-5PW, 08043
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
P逆相(RP)HPLC用のポリマーベース粒子は、シリカベースの粒子に対して2つの優位点を持っています。1つ目は、高pHおよび低pHでの動作条件に対する耐性が高いこと、2つ目は、一部の塩基性検体にピークテーリングを起こすシラノール相互作用がないことです。さらに、シリカの中には感度の高い生体分子と錯化問題を起こす可能性がある固有の金属を含むものがあるため、回収量が減少する場合があります。ポリマー性TSKgelカラムにはC18およびフェニル官能基が付き、様々な粒子多孔性を持っています。1マイクログラム未満のローディングでの高速性と定量的なタンパク質回収が、非多孔質樹脂をベースとするTSKgel C18-NPRカラムの特徴です。
  • 2PW粒子は125 Åの細孔を持っています。
  • 4PW粒子は500 Åの細孔を持っています。
  • 5PW粒子は1000 Åの細孔を持っています。
  • NPR粒子は非多孔質です。
TSKgelフェニル-5PW RPは、疎水性相互作用を持つ対応製品であるTSKgelフェニル-5PWと似た選択性を持っていますが、高度な架橋により水性/有機移動相の勾配中で高い安定性が得られます。 高度に架橋したポリメタクリル酸系基材は、高pHの緩衝系を必要とする場合にシリカより有利です。 さらに、TSKgel フェニル-5PW RPは、酸または塩基を用いた強い洗浄に耐えることができます。1000Åの微細孔に、最大100万 Daの球状タンパク質試料が入ります。
物理的形状
Shipped in 30% methanol - 70% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)