Merck
860358P
Avanti
16:0 PC-d75
Avanti Research - A Croda Brand 860358P, powder
別名:
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H5NO8PD75
CAS番号:
分子量:
809.50
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860358P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860358P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860358P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-FFEHLJSNSA-N
詳細
16:0 PC-d75 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 75 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
アプリケーション
16:0 PC-d75 has been used as an internal standard in lipid extraction for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860358P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860358P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860358P-BULK:
860358P-10MG:
860358P-25MG:
860358P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)