Merck
77655
Supelco
4-Chlororesorcinol
analytical standard
別名:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI Key
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
77655-VAR:
77655-100MG:
77655-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)