製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218-220 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI Key
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- To study the kinetics, performance, and mechanism of the oxidative degradation of 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) by ferrate (VI) (Fe(VI))
- Removal of 2,6-dichlorophenol in water by copper oxide (CuO) activated peroxymonosulfate as catalyst
- Removal of 2,6-dichlorophenol by adsorption with activated polypropylene nanofiber
- Degradation of 2,6-dichlorophenol by Fe-doped titanium oxide(TiO2) sonophotocatalytic process
- Determination of 2,6-dichlorophenol by surface-enhanced Raman scattering (SERS) with molecular imprinting
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31102-BULK:
31102-VAR:
31102-1G:
31102-100MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)