Merck
69334
Supelco
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
別名:
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O6S2
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-74 °C
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
69334-VAR:
69334-100MG:
69334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)