製品名
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
アナライトの化学物質クラス
proteins
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
BIOshell
標識化の程度
1% carbon loading
パラメーター
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 2.1 mm
表面積
15 m2/g
Matrix
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
粒径
3.4 μm
ポアサイズ
400 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)