Merck
67469-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L1
詳細
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
アナライトの化学物質クラス
proteins
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
1% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
~15 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3.4 μm
ポアサイズ
3.4 μm particle size
400 Å
使用pH
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 400 Å Protein C18 columns contain 3.4 μm advanced Fused-Core® particles with 400 Å pores that are specifically engineered to provide efficient separation of larger proteins. These columns offer maximum hydrophobicity for resolving tricky hydrophilic and PEGylated proteins. The 3.4 μm Fused-Core particles allow a shorter analysis time yet similar back pressure to fully porous 1.7 μm, 300 Å fully porous C18 particles. These columns can be operated long term at pressures up to 9000 psi (600 bar), temperatures up to 90 °C, and within the pH range of 1 to 9.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)