Merck
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
物質
stainless steel
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
20 mm × 4.6 mm
マトリックス
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
12-20 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)