安全性情報
58804
Deburring Tool
configured for 1/16 in. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
適合性
configured for 1/16" tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/6 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)