テクニック
gas chromatography (GC): suitable
詳細
この5インチの手工具で、切断したチューブの先端をきれいに広げたり丸めたりできます。先端をステンレス鋼製にして耐久性と不活性を備え、ハンドルは木製にして使いやすくしています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)gas chromatography (GC): suitable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)