安全性情報
58686
Tube Fitting, Flangeless
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
包装
pkg of 5 ea
パラメーター
500 psi max. pressure (35 bar)
フィッティング
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube Fitting, Flangeless can be used as a replacement part for Supelco mobile phase reservoir system.
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6