Merck
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
別名:
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
Tefzel® ferrule
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc P-300X
フィッティング
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3