安全性情報
56051
チューブカプラー
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
Tefzel®
包装
pkg of 10 ea
テクニック
LPLC: suitable
フィッティング
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2