Merck
58217
Supelco
カラムブランクキット、HPLC用
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
内径 × 外径 × L
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)