製品名
SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
物質
fused silica fiber
plain blue hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
揮発性化合物、アミン、ニトロ芳香族化合物
脚注
ニチノール(NIT)コアと共にお届けするカタログ番号57923-UのSPME繊維アセンブリは、繊維再現性が強化されており、繊維耐久性が大きく、選択性が維持されているため方法の一貫性が保たれ、コアが不活性であるため分析物の安定性が確保されます。 詳細については、SigmaAldrich.com/NITSPMEをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Applied SPME, 364-371 (1999)
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)