安全性情報
57201
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
製品種目
Supelclean
品質水準
特徴
endcapped
包装
pkg of 100 g
標識化の程度
7% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
LC-8 (Octyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used to extract nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57201:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.