安全性情報
57138
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPEチューブ
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
標識化の程度
17% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
60 mL
マトリックス
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:17%)、エンドキャップ有り
  • 水系環境サンプル中に含まれる汚染物質の分離、抽出、濃縮に優れています。
  • カ-ボン含有率が 17%と高いため、捕集容量および回収率が高められています
  • また、高いカ-ボン含有率により、極端なpH条件にも高い耐久性を示します。
  • 廃水サンプルからの除草剤や殺菌剤、農薬の抽出に用いられます。
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57138:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1