安全性情報
54225-U
Supelco
Discovery® Ag-IonSPEチューブ
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
別名:
銀イオン SPE チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Discovery®
組成
bed wt., 750 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
キャパシティ
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:順相(電荷移動)
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒、油、脂質
  • 不飽和度に基づく脂肪酸メチルエステル(FAME)の分画およびcis/trans異性体の分離に適しています。
  • 対イオンである銀イオンが独自の手法でSCX担体に固定されているため、最適な分離、パフォ-マンス、捕集容量を実現します。
  • 各ロットはcis/trans FAME分離に関して試験済みであり、品質管理されています。
脚注
キーワード: 銀イオン、硝酸銀、AgNO3
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54225-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hirofumi Goto et al.
Journal of oleo science, 61(2), 49-56 (2012-01-27)
We developed a novel pre-separation method of trans fatty acids (TFAs) using a silver-ion cartridge column and GC. As a preliminary study, a mixture of fatty acid methyl esters consisting of saturated, cis-unsaturated, and trans-unsaturated fatty acids was dissolved in
Taeho Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(44), 30449-30457 (2016-10-19)
A theranostic nanoparticle with biochemically triggered antibacterial activity is demonstrated. Metallic silver is deposited onto porous silicon nanoparticles (pSiNPs) by galvanic displacement. When aqueous diaminesilver ([Ag(NH
Katsunori Anezaki et al.
Marine pollution bulletin, 113(1-2), 282-286 (2016-10-07)
We performed the first known study of polychlorinated biphenyls (PCBs) concentrations and patterns in the blubber and liver of a Hubbs' beaked whale. Samples were pretreated with Supelclean™ sulfoxide and Discovery® Ag-ION solid phase extraction cartridges to remove whale oil.