製品名
Ascentis® Express F5、5 μm HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis® Express 5 μm F5は、高効率のFused-Core®粒子設計に基づく高速、高性能液体クロマトグラフィーカラムです。 Ascentis Express 5 μm F5の結合型、エンドキャップ、ジメチルペンタフルオロフェニルプロピルシラン固定相は、電気陰性のフッ素が存在するため、電子不足のフェニル環により安定した逆相パッキングをもたらします。 また、F5相は、π-πおよび穏やかな立体相互作用に加えて、極性相互作用で化合物を保持します。 F5相は、極性と非極性の特性を持つため、デュアルモードの保持挙動を示し、移動相のアセトニトリル含量に応じてしばしば「U字型」の保持をもたらし、ACNの低濃度と高濃度の両方で保持が増加します(逆相およびHILIC保持モード)。Ascentis Express 5 μm F5は、塩基性、酸性、または中性の化合物に使用でき、C18とは別の選択性を有しています。
アプリケーション
- イバカフター存在下でのルマカフターの液体クロマトグラフィーによる測定と、高性能液体クロマトグラフィーイオントラップ飛行時間型質量分析法を使用した 5 つの新しい分解生成物の特定。: この研究では、Ascentis® Express F5、5 µm HPLC カラムを使用して、イバカフター中のルマカフターを正確に測定し、新しい分解生成物を特定して、複雑な混合物の分析におけるカラム′の有効性を示しています(Özcan et al., 2023)。
- 安定性を示す LC-MS/MS および LC-DAD 法によるタシメルテオンの堅牢な測定と新しい分解生成物の高解像度質量分析による識別。: この研究では、Ascentis® Express F5、5 µm HPLC カラムを使用して、タシメルテオンの安定性を示す方法を開発し、医薬品分析におけるカラム′の堅牢性を強調しました(Özcan et al., 2020)。
- 超高速 HPLC の最近の動向:新世代の表面多孔質シリカカラム。: このレビューでは、Ascentis® Express F5 を含む HPLC カラムの進歩について検討し、分析化学における超高速分離を実現する役割を強調しています(Ali et al., 2012)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
50632-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Imran Ali et al.
Journal of separation science, 35(23), 3235-3249 (2012-11-28)
New generation columns, i.e. packed with superficially porous silica particles are available as trade names with following manufacturers: Halo, Ascentis Express, Proshell 120, Kinetex, Accucore, Sunshell, and Nucleoshell. These provide ultra-fast HPLC separations for a variety of compounds with moderate
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
50632-U | 4061838528841 |