Merck
567507-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Discovery ペンタフルオロフェニル PFP HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Discovery® HS F5 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
4 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C18カラムでの方法をDiscovery® HS F5 HPLCカラムに移行するためのガイドライン:
塩基性物質は通常C18カラムよりもHS F5カラムのほうが長く保持されます。C18カラムでの分離における有機溶媒の濃度を5~10%上昇させると、通常HS F5カラムで類似した保持が再現されます。他の化合物での結果は大きく異なります。しかし、2.5未満のlog Po/w値の溶質はC18と比べてHS F5 では通常長く保持されます。差の程度は溶質に大きく依存しています。
Discovery® HS F5の結合相は、C18カラムとは極めて異なった逆相分離を提供します。しかし、化合物は通常同じ保持時間枠内に溶出されるので、多くの場合C18カラムでの方法を容易に移行できます。
アプリケーション
  • 医薬品プリマキン二リン酸の主な汚染物質の性質:SFC および SFC-MS 分析法:この研究では、抗マラリア薬の品質と安全の確保に不可欠なプリマキン二リン酸の主な汚染物質の特定と定量に、Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用しています(Brondz et al., 2007)。
  • インド原産の薬草 Piper longum Linn 由来のα-グルコシダーゼ-I 酵素阻害成分の、HPLC によるケミカルバイオロジー的標準化:インド原産の薬草の生物学的に重要な化学分析における Discovery® HS F5 HPLC カラムの応用例を示し、生薬の標準化に貢献しています(Pullela et al., 2006)。
  • 高速液体クロマトグラフィー(UV および質量分析検出器付き)を用いたラットにおける新規抗腫瘍剤候補であるジメフルロンの体内動態研究:新規抗癌剤の薬物動態と代謝の研究に Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用し、効果的な癌治療の開発に貢献しています(Císar et al., 2005)。
  • CYP450 による主な生体変換経路の表現型決定用カクテルの簡易分析法:この研究では、表現型決定用カクテルの分析を簡易化するために、Discovery® HS F5 HPLC カラムが使用されています。これにより、薬物代謝の評価が向上し、個別化医療のアプローチが促進されます(Jerdi et al., 2004)。
特徴および利点
  • 独自の選択性
  • C18と同等の保持(強い移動相が必要な場合もあります)
  • 優れたピ-ク形状
  • 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
  • 粒径3~10 μmで、スケ-ルアップ可能な分離
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Milan Nobilis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(32), 3845-3852 (2011-11-22)
New bioanalytical SPE-HPLC-PDA-FL method for the determination of the neuroleptic drug tiapride and its N-desethyl metabolite was developed, validated and applied to xenobiochemical and pharmacokinetic studies in humans and animals. The sample preparation process involved solid-phase extraction of diluted plasma
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
567507-U4061838545558