製品名
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- イバカフター存在下でのルマカフターの液体クロマトグラフィーによる測定と、高性能液体クロマトグラフィーイオントラップ飛行時間型質量分析法を使用した 5 つの新規分解生成物の特定。:この研究では、イバカフトール存在下でのルマカフトールの測定に、イオントラップ飛行時間型質量分析法を備えた高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)の使用を実証しています。この研究では、5 つの新しい分解生成物が特定され、複雑な混合物と分解研究のための Ascentis®Express F5、2.7 µm HPLC カラムの高度な分析機能が実証されています(Özcan et al., 2023)。
- 安定性を示す LC-MS/MS および LC-DAD 法によるタシメルテオンの堅牢な測定と、新しい分解生成物の高解像度質量分析による同定。:この論文では、タシメルテオンの測定に LC-MS/MS と LC-DAD を使用した安定性指示法の開発について詳しく説明します。この論文では、新しい分解生成物の特定におけるこれらの方法の堅牢性と感度を強調し、Ascentis® Express F5 カラムが分離効率と安定性分析で重要な役割を果たしていることを指摘しています(Özcan et al., 2020)。
- 超高速 HPLC の最近の動向:新世代の表面多孔質シリカカラム。:このレビュー記事では、超高速 HPLC の最近の進歩について説明し、Ascentis® Express F5、2.7 µm HPLC カラムを含む新世代の表面多孔質シリカカラムに焦点を当てます。高スループット分析アプリケーションにおけるこれらのカラムの強化されたパフォーマンス、速度、効率についての洞察を示します(Ali et al., 2012)。
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53591-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
プロトコル
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)