認証
EPA 8240,8260
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
88 mmHg ( 20 °C)
詳細
Separate Source
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
801 °F
特徴
standard type calibration
expl. lim.
13.4 %
包装
pkg of 1 × 100 mg (4S8486)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4S8486:4548174014844