蒸気密度
5.04 (vs air)
蒸気圧
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.3821 (lit.)
bp
23.7 °C (lit.)
mp
−111-−110 °C (lit.)
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI Key
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48541-VAR:
48541-BULK:
48541:
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis