認証
ASTM® D5580
蒸気圧
10 mmHg ( 39 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47733-U:4548173157412
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis