analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
123-126 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 有機金属タンタル錯体との挿入反応
- 三塩化チタン(III)を触媒としてアミンを生じさせる還元反応
- ヒドラゾベンゼンの転位メカニズムの研究
- N-複素環安定シリレンとの反応
- ジマンガンアミドヒドラジドクラスター錯体の合成
- 鉄アリールイミドクバンを生じさせる鉄媒介ヒドラジン還元
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
442232-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)