Merck
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17Cl2N3O
CAS番号:
分子量:
326.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
品質
E-Isomer
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
mp
152-158 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
InChI Key
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
43266-250MG:
43266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)