Merck
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23NO4
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10% water (calculated from elemental analysis)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)11(16)17-9(7-10(14)15)8-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3/t9-/m1/s1
InChI Key
YICAQFPUDACYGQ-SECBINFHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43043-10MG:
43043-50MG:
43043-VAR:
43043-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)