Merck
41651
Supelco
L-ラムノース 一水和物
analytical standard
別名:
6-デオキシ-L-マンノース, L(+)ラムノピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5 · H2O
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
3912643
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
9.0-11.0% waer
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
41651-BULK:
41651-100MG:
41651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)