安全性情報
33175
Supelco
Silica Column Regeneration Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
詳細
Silica Column Regeneration Solution
包装
pkg of 200 mL
適合性
Restoring Column Performance
保管温度
room temp
詳細
Silica Column Regeneration Solution contains a mixture of acetic acid, dimethoxypropane, and methylene chloride.
This solution effectively regenerates a silica column that has come into contact with very strongly polar solvents, such as water or alcohols. Simply flush the column with regeneration solution for 10 minutes, then reequilibrate with mobile phase for 10 minutes. Column performance usually is restored to that obtained before exposure to the polar solvent.
アプリケーション
It was used to flush and regenerate the column used for HPLC analysis of tocopherols and tocotrienols.
アナライト
詳細
    Acetic acid
    Dichloromethane
    2,2-Dimethoxypropane
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33175:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simple solutions to problems encountered in quantitative analysis of tocopherols and tocotrienols using silica columns.
A K Hewavitharana
Analytical biochemistry, 313(2), 342-344 (2003-02-28)