Merck
33121
Supelco
Vials, crimp top, requiring a 13 mm seal
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 288 ea
外径 × H
17.5 mm × 34.5 mm
容量
2.5 mL
フィッティング
thread for 13
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)