Merck
Z114197
Sigma-Aldrich
Wheaton製穴なしシール(中心部着脱可能)
size 13 mm, PTFE-faced rubber septa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE-faced rubber septa
詳細
Tear-out center disk
特徴
closure type crimp seal
サイズ
13 mm
フィッティング
closure for 13 mm crimp top vial