Merck
30284-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
0.6L w/Thermogreen® LB-2 Septa
別名:
Tedlar® Gas Sampling Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
製品名
テドラー®ガスサンプリングバッグ,
物質
Tedlar® PVDF film
品質水準
認証
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
詳細
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
包装
pkg of 10 bags
テクニック
whole air sampling: suitable
最大容量× W × L
0.6 L × 6 in. × 6 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tedlarは、米国環境保護庁のいくつかの方法でVOCや硫黄化合物をサンプリングする場合の推奨品です。シグマ アルドリッチのTedlarは、優れた不活性、不浸透性、試料の完全性、および良好な回収データを得るための高品質な2ミルのTedlar膜からできています。弁とシーム密封処理により、最も厳しいサンプリングおよび運送条件でも、これらのバッグが丈夫で実質的に漏れないことが保証されます。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
大気捕集デバイス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)