認証
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
詳細
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum type: Thermogreen® LB-2 septa; non-replaceable
製品種目
Supel™
包装
pkg of 10 bags
テクニック
whole air sampling: suitable
W × L
6 in. × 6 in.
最大容量
0.6 L
適合性
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Thermogreen LB-2隔壁が付いたSupelInert多層箔ガスサンプリングバッグは、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、永久ガスなどの低分子量化合物のサンプリングに最適です。硫化水素(H2S)、二硫化炭素(CS2)、メルカプタンなどの硫黄化合物のサンプリングにも適しています。
特徴と利点:
特徴と利点:
- アルミニウムフィルムの2つの外層からなる多層箔は、バッグ壁を透過するガスに対するバリアとして優れています。
- 実績のある低ブリードThermogreen LB-2隔壁が弁フィッティングに取り付けられています。
- 化学的に不活性であり、水分と光から保護されています。
- バックグラウンドレベルが適さないため、低ppmのVOCにはお勧めしません(VOCにはSupelInert PVDF Tedlar交換フィルムをお勧めします)。
- スクリューキャップバルブ(SCV)、プッシュ/プルロックバルブ(PLV)の2種類から選択できます。
- 4種類のサイズ:1 L、2 L、5 L、および10 L
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック