認証
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
詳細
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
製品種目
Supel™
包装
pkg of 10 bags
テクニック
whole air sampling: suitable
最大容量
5 L
サイズ× W × L
× 12 in. × 14 in.
適合性
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴と利点:
- アルミニウムフィルムの2つの外層からなる多層箔は、バッグ壁を透過するガスに対するバリアとして優れています。
- 実績のある低ブリードThermogreen LB-2隔壁が弁フィッティングに取り付けられています。
- 化学的に不活性であり、水分と光から保護されています。
- バックグラウンドレベルが適さないため、低ppmのVOCにはお勧めしません(VOCにはSupelInert PVDF Tedlar交換フィルムをお勧めします)。
- スクリューキャップバルブ(SCV)、プッシュ/プルロックバルブ(PLV)の2種類から選択できます。
- 4種類のサイズ:1 L、2 L、5 L、および10 L
法的情報
大気捕集デバイス
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.