包装
pkg of 10 ea
テクニック
whole air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
元のThermogreen LB-1セプタムの改良版です。
- ブリードは、広い温度範囲(100°C~350°C)にわたって著しく低く抑えられています。
- すでに調整済みのため、すぐに使用できます。
- ニードルは、穿通が容易で高い破裂耐性を持っています(オートサンプラーに最適です)。
- Supelco社独自のゴムの組成です。
法的情報
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック