Merck
Z183407
Foil/poly bag
size 8 1/2 in. × 16 in.
別名:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 20 ea
サイズ
8 1/2 in. × 16 in.
厚さ
5 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱シール可。空気、光、または水分に反応しやすい試薬、香りが強い生成物の保管に有用で、漏れがある瓶を一時的に保管するにも便利です。 推奨する熱シール条件:350°F(178°C)、40 psi、1秒
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)